SU860006
Inter-Seal™ bonded caps (inseparable caps and liner)
white polypropylene cap (solid), tan PTFE/silicone (EPA Quality), thickness 3.2 mm, thread for 24-400, for use with 20 or 40mL vial, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
598,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
598,00 zł
Polecane produkty
Materiały
tan PTFE/silicone (EPA Quality)
white polypropylene cap (solid)
Właściwości
InterSeal™ (cap and liner form an unseparatable unit)
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
grubość
3.2 mm
dopasowywanie
thread for 24-400
kompatybilność
for use with 20 or 40mL vial
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Benefits include:
- Significant bond strength
- Withstands multiple injections
- Resistant to coring
- Excellent resealability
- Broad chemical resistance
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)