Kluczowe dokumenty
23193-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Tan PTFE/Silicone Septa dla fiolek
Wybierz wielkość
100 EA
461,00 zł
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
461,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
white tan PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
22 mm
śr. × grubość
22 mm × 0.125 in.
kompatybilność
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Opis ogólny
Septa, brązowy PTFE/silikon (średnica × grubość. 22 mm × 0,125 cala, do użytku z fiolkami 20, 40 lub 60 ml) są dopasowane do zakręcanych fiolek. Nadają się do stosowania z większością substancji organicznych (do momentu przebicia) i nie są zalecane do stosowania z chlorosilanami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)