Merck
T5537
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol dimethacrylate
~95% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)COO(CH2CH2O)3COC(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.32
Beilstein:
1797351
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Próba
~95% (GC)
zawiera
~80 ppm hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Klucz InChI
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
332.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
167 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)