Przejdź do
14889
2,2′-(4-Methylphenylimino)diethanol
≥97.0% (NT)
Synonim(y):
2,2′-(p-Tolylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine, N-(p-Tolyl)diethanolamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
599,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4N(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-359-1
Beilstein/REAXYS Number:
2099156
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
solid
599,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
solid
bp
338-340 °C (lit.)
mp
49-53 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
Cc1ccc(cc1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C11H17NO2/c1-10-2-4-11(5-3-10)12(6-8-13)7-9-14/h2-5,13-14H,6-9H2,1H3
InChI key
JUVSRZCUMWZBFK-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2′-(4-Methylphenylimino)diethanol (p-tolyl diethanolamine) was used as an activating amine.
Disclaimer
may discolor to brown on storage
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
164127P22400D189006
description
≥97.0% (NT)
description
technical grade, 90%
description
97%
description
99%
assay
≥97.0% (NT)
assay
90%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
49-53 °C (lit.)
mp
49-53 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
mp
-
bp
338-340 °C (lit.)
bp
338-340 °C (lit.)
bp
-
bp
90-92 °C/10 mmHg (lit.), 211 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
functional group
hydroxyl, amine
functional group
hydroxyl, amine
functional group
hydroxyl, amine
functional group
amine
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)