For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
261548
Triethylene glycol dimethacrylate
95%, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 80-120 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
TEGDMA
Wybierz wielkość
496,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
496,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Triethylene glycol dimethacrylate, contains 80-120 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
zawiera
80-120 ppm MEHQ as inhibitor
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-koniec
methacrylate
α-koniec
methacrylate
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Klucz InChI
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
332.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
167 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.