Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 680,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.35
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
eCl@ss:
32150319
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-12(2)18(23)24-10-9-13-7-8-17(22)16(11-13)21-19-14-5-3-4-6-15(14)20-21/h3-8,11,22H,1,9-10H2,2H3
InChI key
VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl methacrylate is an organic compound that belongs to the class of acrylate monomers. It is commonly used as a UV absorber or stabilizer in polymers, coatings, adhesives, intraocular lenses, and other materials to protect them from the harmful effects of UV radiation.
Application
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl methacrylate can be used:
- To prepare a polymer material by copolymerization with 2-hydroxy-4-acryloyloxybenzophenone (HABP). The synthesized polymer can be applied to cotton fabric for UV protection.
- In the preparation of ultraviolet (UV) protective textiles. It is grafted onto the fabric via polymerization to create a UV-protective coating.
- As a monomer in synthesizing fluoroalkyl end-capped oligomers with good surface-active properties.
- It is also used as a UV absorber (UVAs) in intraocular lenses.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description analytical standard | description 98% | description 99% |
| assay 99% | assay ≥99% (GC) | assay 98% | assay 99% |
| mp 96-98 °C (lit.) | mp 96-98 °C (lit.) | mp 106-108 °C (lit.) | mp 98-101 °C (lit.) |
| form solid | form - | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl methacrylate
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl methacrylate 99%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/208/967/cf29567e-c125-41dc-b80a-66889fa1a679/640/cf29567e-c125-41dc-b80a-66889fa1a679.png)