Merck
156329
Sigma-Aldrich
Bisphenol A dimethacrylate
>98%
Synonim(y):
2,2-bis(4-metakryloksyfenylo)propan, BPADMA, Dimetakrylan 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propanu, Dimetakrylan 4,4′-izopropylidenodifenolu
Wybierz wielkość
10 G
353,00 zł
50 G
425,00 zł
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
353,00 zł
50 G
425,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[H2C=C(CH3)CO2C6H4]2C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
>98%
Formularz
solid
mp
72-74 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OC(=O)C(C)=C)cc2
InChI
1S/C23H24O4/c1-15(2)21(24)26-19-11-7-17(8-12-19)23(5,6)18-9-13-20(14-10-18)27-22(25)16(3)4/h7-14H,1,3H2,2,4-6H3
Klucz InChI
QUZSUMLPWDHKCJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimetakrylan bisfenolu A (BPA-DMA) jest kluczowym monomerem, dostępnym w postaci stałej z oznaczeniem >98%, szeroko stosowanym w materiałoznawstwie, szczególnie w formułowaniu polimerów i materiałów kompozytowych. BPA-DMA jest przede wszystkim wykorzystywany jako środek sieciujący w produkcji różnych polimerów termoutwardzalnych. W zastosowaniach stomatologicznych BPA-DMA jest często włączany do kompozytów i klejów ze względu na jego doskonałe właściwości wiążące i zdolność do tworzenia trwałych, odpornych na zużycie materiałów.[1][2]
Zastosowanie
Dimetakrylan bisfenolu A (BPA-DMA) może być stosowany jako:
  • Szablon w syntezie polimerów wdrukowanych molekularnie (MIP). Zastosowanie BPA-DMA pozwala na tworzenie specyficznych wnęk w matrycy polimerowej, które pasują do kształtu i grup funkcyjnych BPA, zwiększając selektywność i powinowactwo powstałego polimeru do docelowego analitu.
  • Komonomer w syntezie fotopolimeryzowanych monolitów do elektrochromatografii kapilarnej.
  • Kluczowy składnik w produkcji metakrylanu glicydylu bisfenolu A (Bis-GMA), który jest szeroko stosowany w materiałach do odbudowy zębów ze względu na swoje właściwości mechaniczne i potencjał do dodatkowych funkcji, takich jak aktywność przeciwbakteryjna.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
K Yoshida et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 8(2), 137-139 (1992-03-01)
Light-cured opaque resins were prepared using four types of monomer liquids and titanium dioxide powder. This study investigated the relationship between the monomer composition and the physical properties of light-cured opaque resin. Depth of cure, KHN, residual monomer eluent, and
R E Smith et al.
Biochimica et biophysica acta, 1550(1), 100-106 (2001-12-12)
The dental restorative monomer, BISGMA (2,2-bis[4-(2-hydroxy-3-methacryloxypropoxy)phenyl]propane), and bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) increase the velocity of the reaction catalyzed by pancreatic cholesterol esterase (CEase, bovine). The metabolite of these monomers, bisphenol A bis(2,3-dihydroxypropyl) ether, and a common plasticizer, di-2-ethylhexyl phthalate
Ravana Angelini Sfalcin et al.
Clinical oral investigations, 21(6), 2143-2151 (2016-11-14)
This study aimed at evaluating the chemophysical properties of experimental resin infiltrants (ERIs) doped with different bioactive particles. A control resin infiltrant (CR) was formulated using triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA) and ethoxylated bisphenol A dimethacrylate (BisEMA). Moreover, five experimental ERIs
Junjie Ou et al.
Journal of chromatography. A, 1217(22), 3628-3634 (2010-04-17)
A novel porous polymer monolith was prepared in situ in a fused-silica capillary using photoinitiated polymerization. Bisphenol A dimethacrylate (BPADMA) was selected as a crosslinker, copolymerized with benzyl methacrylate (BMA) in the presence of a binary porogenic solvent consisting of
H Tarumi et al.
Journal of dental research, 79(11), 1838-1843 (2001-01-06)
It is controversial whether the dental resinous materials containing 2,2-bis[4-(2-hydroxy-3-methacryloyloxypropoxy)phenyl]propane (Bis-GMA), which is synthesized from the estrogenic compound bisphenol A (BPA), include unreacted BPA and/or can mimic the effects of natural steroid hormones. In the present study, the estrogenic activities
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?