Merck
759406
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol dimethacrylate
99%, cross-linking reagent polymerization reactions, 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Wybierz wielkość
10 ML
583,00 zł
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
583,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)COO(CH2CH2O)3COC(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.32
Beilstein:
1797351
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Triethylene glycol dimethacrylate, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 99%
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
n/D 1.4613
bp
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
1.074 g/mL
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Klucz InChI
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimetakrylan glikolu trietylenowego jest stosowany jako środek sieciujący w syntezie hydrożeli poli (kwas metakrylowy-glikol etylenowy), które wykazują duże zmiany pęcznienia w wyniku zmian pH, temperatury i składu rozpuszczalnika. [1] Są one również stosowane jako diwinylowe monomery metakrylowe, które są szeroko stosowane do tworzenia kopolimerów z diwinylobenzenem (DVB) i komonomerami metakrylanu glicydylu (GMA) lub metakrylanu hydroksyetylu (HEMA).[2]
Zastosowanie
  • Stosowany jako komonomer rozcieńczający w kompozytach dentystycznych na bazie dimetakrylanu.[3]
  • Stosowany jako środek rozgałęziający w polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) styrenu.[4]
Cechy i korzyści
Niższa lepkość w porównaniu do innych monomerów dimetakrylanowych umożliwiająca wprowadzenie większych ilości wypełniacza do kompozytów dentystycznych. Nietoksyczny i może być szybko polimeryzowany w obecności tlenu i wody. [3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
332.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
167 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mono-or narrow disperse poly (methacrylate-co-divinylbenzene) microspheres by precipitation polymerization
Li, W. H., & Stover, H. D.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 37(15), 2899-2907 (1999)
Development of branching in atom transfer radical copolymerization of styrene with triethylene glycol dimethacrylate
Yang, H. J., Jiang, B. B., Huang, W. Y., Zhang, D. L., Kong, L. Z., Chen, J. H., & Yang, Y.
Macromolecules, 42(16), 5976-5982 (2009)
Controlled release by using poly (methacrylic acid-g-ethylene glycol) hydrogels
Peppas, N. A., & Klier, J.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 16(1), 203-214 (1991)
I Sideridou et al.
Biomaterials, 23(8), 1819-1829 (2002-04-13)
In this work the room-temperature photopolymerization of Bis-GMA, Bis-EMA, urethane dimethacrylate (UDMA) and triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA) induced by camphoroquinone/N,N-dimethylaminoethyl methacrylate, as photo-initiator system, was followed by FT-IR. The results obtained were then fitted by a non-linear least square method
Andrzej Dworak et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(6), 2197-2207 (2013-03-02)
Well-defined thermosensitive poly[tri(ethylene glycol) monoethyl ether methacrylate] (P(TEGMA-EE)) brushes were synthesized on a solid substrate by the surface-initiated atom transfer radical polymerization of TEGMA-EE. The polymerization reaction was initiated by 2-bromo-2-methylpropionate groups immobilized on the surface of the wafers. The