Przejdź do
86680
Tetraethylene glycol dimethacrylate
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
PEG bismethacrylate, PEG dimethacrylate, PEG hydrogel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
435,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O[CH2CH2OCH2CH2OCOC(CH3)=CH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.37
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-653-1
Beilstein/REAXYS Number:
1803537
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
contains
~0.006% hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.463
density
1.082 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, ether, methacrylate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C(C)C(OCCOCCOCCOCCOC(C(C)=C)=O)=O
InChI
1S/C16H26O7/c1-13(2)15(17)22-11-9-20-7-5-19-6-8-21-10-12-23-16(18)14(3)4/h1,3,5-12H2,2,4H3
InChI key
LTHJXDSHSVNJKG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reducing Polymerization Shrinkage: Study focused on reducing polymerization shrinkage in dental restorative composites by using various multifunctional (meth)acrylates including TEGDMA (Świderska et al., 2014).
  • Anti-Metastasis and Anti-Angiogenic Activities: Identification of TEGDMA′s potential anti-cancer drug properties due to its anti-metastasis and anti-angiogenic activities (Oh et al., 2018).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
906859687537437468
description
technical, ≥90% (GC)
description
average Mn 1,000, contains MEHQ as inhibitor
description
average Mn 6,000, contains 1000 ppm 4-methoxyphenol as inhibitor
description
average Mn 750, contains 900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
assay
≥90% (GC)
assay
99% (NMR)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
solid
form
powder
form
liquid
density
1.082 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.11 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.463
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.467
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)