Merck
900650
Sigma-Aldrich
(3-Methacryloxy-2-hydroxypropoxy)propylbis(trimethylsiloxy)methylsilane
95%
Synonim(y):
SiGMA
Wybierz wielkość
1 G
510,00 zł
510,00 zł
Cena katalogowa1020,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H38O6Si3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
510,00 zł
Cena katalogowa1020,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)(CCCOCC(O)COC(=O)C(=C)C)C
InChI
1S/C17H38O6Si3/c1-15(2)17(19)21-14-16(18)13-20-11-10-12-26(9,22-24(3,4)5)23-25(6,7)8/h16,18H,1,10-14H2,2-9H3
Klucz InChI
NBOCBWJUDBATAS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Methacryloxy-2-hydroxypropoxy)propylbis(trimethylsiloxy)methylsilane (SiGMA) is a siloxane macromere, which can be used in the formation of hydrogels for the preparation of contact lenses.[1][2]
This monomer is commonly used in the formulation of research silicone hydrogel contact lenses and other research ophthalmic devices. Silicone monomers are preferred for the synthesis of research ophthalmic materials due to their high oxygen permeability.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carbon compositional analysis of hydrogel contact lenses by solid-state NMR spectroscopy
Rabiah NI, et al.
Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 102, 47-52 (2019)
The development of biomaterials for contact lens applications: Effects of wear modality on materials design.
Tighe BJ and Mann A
Biomaterials and Regenerative Medicine in Ophthalmology (Second Edition), 369-399 (2016)
Preparation, material properties and antimicrobial efficacy of silicone hydrogel by modulating silicone and hydrophilic monomer
Chien H and Kuo C
Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition, 30(12), 1050-1067 (2019)
Hydrophilic silicone hydrogels with interpenetrating network structure for extended delivery of ophthalmic drugs.
Wang J, et al.
Polymers for Advanced Technologies, 23(9), 1258-1263 (2012)