Przejdź do
480797
Ethylene glycol diacrylate
90%, technical grade, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate
Synonim(y):
Polyethylene glycol, Ethylene diacrylate, Ethylene glycol dipropenoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
810,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H2C=CHCO2CH2-)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
218-886-4
MDL number:
810,00 zł
Cena katalogowa1080,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethylene glycol diacrylate, 90%, technical grade
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
66-68 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-end
acrylate
α-end
acrylate
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI key
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
335681437433409006
description
90%, technical grade
description
98%, contains 90-110 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
technical grade, 75%
description
95%
assay
90%
assay
98%
assay
75%
assay
95%
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene glycol diacrylate
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
213.8 °F - closed cup
flash_point_c
101 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?