For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
409510
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 550, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 80-120 ppm MEHQ as inhibitor, 270-330 ppm BHT as inhibitor
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
504,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
504,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 550, contains 80-120 ppm MEHQ as inhibitor, 270-330 ppm BHT as inhibitor
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 550
zawiera
270-330 ppm BHT as inhibitor
80-120 ppm MEHQ as inhibitor
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.099 g/mL at 25 °C
Ω-koniec
methacrylate
α-koniec
methacrylate
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Klucz InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Hydrożel na bazie chitozanu z fotosieciowanym PDGF-AA do wspomagania gojenia ran...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie hydrożelu na bazie chitozanu, fotosieciowanego dimetakrylanem poli(glikolu etylenowego) (PEGDMA), w celu dostarczenia PDGF-AA i poprawy gojenia się ran. Wyniki wskazują na znaczną poprawę szybkości zamykania ran i regeneracji tkanek (Cai et al., 2024).
- Zmniejszenie reakcji ciała obcego na ludzkie implanty ślimakowe i ich materiały in vivo za pomocą fotograftowanych zwitterionowych powłok hydrożelowych...: Badanie to bada zastosowanie PEGDMA w zwitterionowych powłokach hydrożelowych w celu zminimalizowania reakcji ciał obcych w implantach ślimakowych. Powłoki znacznie zmniejszyły stan zapalny i poprawiły biokompatybilność in vivo (Horne et al., 2023).
- Pełnoczynnikowy projekt eksperymentu oparty na metodologii powierzchni odpowiedzi do oceny zmienności właściwości mechanicznych jednoosiowego ściskania i biokompatybilności fotoutwardzalnych rusztowań na bazie PEGDMA...: W badaniu tym zastosowano pełny projekt czynnikowy w celu optymalizacji właściwości mechanicznych i biokompatybilności rusztowań na bazie PEGDMA, podkreślając ich potencjalne zastosowanie w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej (Bharadwaz et al., 2023).
- Właściwości przeciwporostowe i mechaniczne fotograftowanych hydrożelowych powłok cienkowarstwowych zależą od gęstości usieciowania ..: W artykule zbadano, w jaki sposób zmiana gęstości usieciowania w powłokach hydrożelowych na bazie PEGDMA wpływa na ich właściwości przeciwporostowe i mechaniczne. Odkrycia są istotne dla rozwoju trwałych i biokompatybilnych powłok urządzeń medycznych (Jensen et al., 2021).
- Biokompatybilne i fotosieciowalne hydrożele biokompozytowe poli(glikol etylenowy)/keratyna...: Badania przedstawiają rozwój biokompozytowych hydrożeli PEGDMA/keratyna, wykazujących doskonałą biokompatybilność i potencjalne zastosowania w systemach dostarczania leków i inżynierii tkankowej (Wang et al., 2021).
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.