Przejdź do
437433
Di(ethylene glycol) diacrylate
technical grade, 75%
Synonim(y):
2,2′-Oxydiethyl diacrylate, Diethylene glycol diacrylate, Polyethylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H2C=CHCO2CH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
223-791-6
MDL number:
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
75%
form
liquid
contains
60-100 ppm HQ as inhibitor, 90-150 ppm MEHQ as inhibitor
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-end
acrylate
α-end
acrylate
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
C=CC(=O)OCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-3-9(11)14-7-5-13-6-8-15-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
LEJBBGNFPAFPKQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)