Kluczowe dokumenty
455059
Bisphenol A ethoxylate dimethacrylate
average Mn ~1,700, EO/phenol 15, contains 200 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
2,2-Bis(4-methacryloxypolyethoxyphenyl)propane, Bisphenol A-ethylene oxide adduct dimethacrylate, Ethoxylated bisphenol A dimethacrylate
Wybierz wielkość
778,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
778,00 zł
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mn ~1,700
Poziom jakości
zawiera
200 ppm MEHQ as inhibitor
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
skład
EO/phenol, 15
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Klucz InChI
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.