Przejdź do
G5386
Gly-Gly-Tyr-Arg
powder, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
GGYR, Glycyl-glycyl-tyrosyl-arginine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H29N7O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.48
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gly-Gly-Tyr-Arg, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 2 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)NCC(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C19H29N7O6/c20-9-15(28)24-10-16(29)25-14(8-11-3-5-12(27)6-4-11)17(30)26-13(18(31)32)2-1-7-23-19(21)22/h3-6,13-14,27H,1-2,7-10,20H2,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H,31,32)(H4,21,22,23)
InChI key
FJPHHBGPPJXISY-UHFFFAOYSA-N
Application
Gly-Gly-Tyr-Arg has been used:
  • in the synthesis of the dimethoxyphosphotyrosine adduct to determine if diethoxyphosphate tyrosine (depY), a monoclonal antibody could distinguish between dimethoxyphosphotyrosine and diethoxyphosphotyrosine
  • to graft on to a soft polyacrylamide for sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) to perform high-resolution separation of peptides
  • as a model peptide to react with 3,3-dithiobis(sulfosuccinimidyl propionate) (DTSSP) to understand the chemistry of DTSSP and similar cross-linking reagents
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G3502G3882A6677
description
≥97% (HPLC)
description
-
description
-
description
≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic
organic)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 2 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)