Przejdź do
C2037
Cytochrome c from bovine heart
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
572,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5800,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
25 800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder or crystals
Assay:
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
Biological source:
bovine heart
Mol wt:
12327 Da
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine heart
Quality Segment
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
form
powder or crystals
mol wt
12327 Da
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CYC1(512500)
General description
Cytochrome C is a heme protein. It is localized between the inner and outer mitochondrial membranes.
Application
Cytochrome c from bovine heart has been used:
  • for cytochrome oxidase staining using the mice brain tissue[1]
  • as a component of control mixture to evaluate the accuracy of tandem mass spectra in identifying peptides[2]
  • to study its effect on the stability, transport, and retention of biochar colloids (BCs) in saturated porous media under various solution pH and ionic strength (IS) conditions[3]
  • as a component of staining solution for the detection of cytochrome oxidase activity in the brain tissue sections of mouse[1]
  • as a component in the assay to study its superoxide scavenging efficiency
  • as a component of serum-free DMEM media to evaluate non-specific cytochrome C reduction in astrocytes and HT-29 cells[4]
Biochem/physiol Actions
Cytochrome C is a key mediator of oxidative phosphorylation. It mediates the electron transport between complex III and complex IV of the respiratory chain.
Cytochrome c has been identified as an important mediator in apoptotic pathways. The release of mitochondrial cytochrome c into the cytoplasm stimulates apoptosis and is commonly used as an indicator of the apoptotic process in the cell. Investigation on the effect of Paris Saponin I (PS I) on human gastric carcinoma cell growth (SGC7901 cells) have shown an elevated level cytoplasmic cytochrome c. Results are an inhibition of proliferation in SGC7901 cells by inducing mitochondria-dependent apoptosis through cytochrome.
The ready fluctuation of cytochrome c within the cell between ferrous and ferric states, makes it an efficient biological electron-transporter. It plays a vital role in cellular oxidations in both plants and animals. Generally regarded as a universal catalyst of respiration, it forms the essential electron-bridge between the respirable substrates and oxygen.
The ready interconversion of cytochrome c between ferrous and ferric states makes it an efficient biological electron carrier. It plays a vital role in cellular oxidations in both plants and animals. Generally regarded as a universal link in the respiratory chain, it forms the essential electron-bridge between the respirable substrates and oxygen.
Preparation Note
Prepared using TCA.
Other Notes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3131C7752C8857
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
assay
-
biological source
bovine heart
biological source
bovine heart
biological source
horse heart
biological source
-
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
solid
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
mol wt
12327 Da
mol wt
12327 Da
mol wt
12,384
mol wt
(M+H+) 12,361.96 Da by calculation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochrome c from bovine heart
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)