Przejdź do
V8376
Val-Tyr-Val
≥98% (TLC), suitable for HPLC
Synonim(y):
L-valyl-L-tyrosyl-L-valine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
704,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H29N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.45
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Val-Tyr-Val, crystalline
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
HPLC: suitable
color
off-white to tan
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C19H29N3O5/c1-10(2)15(20)18(25)21-14(9-12-5-7-13(23)8-6-12)17(24)22-16(11(3)4)19(26)27/h5-8,10-11,14-16,23H,9,20H2,1-4H3,(H,21,25)(H,22,24)(H,26,27)
InChI key
ZNGPROMGGGFOAA-UHFFFAOYSA-N
Application
Val-Tyr-Val has been used as a constituent of high performance liquid chromatography (HPLC) standard protein mixture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47638V0882SML1472
form
crystalline
form
solid
form
powder
form
film
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
color
off-white to tan
color
-
color
-
color
colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)