Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 273,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.27
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
221-305-7
MDL number:
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ala-Tyr,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O4/c1-7(13)11(16)14-10(12(17)18)6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,7,10,15H,6,13H2,1H3,(H,14,16)(H,17,18)/t7-,10-/m0/s1
InChI key
ALZVPLKYDKJKQU-XVKPBYJWSA-N
Gene Information
human ... SLC15A1(6564)
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥98% |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A4003-100MG | 04061833368367 |