Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20N6O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.32
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-Gly,
form
solid
Quality Segment
color
white
mp
314.5 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C12H20N6O7/c13-1-7(19)14-2-8(20)15-3-9(21)16-4-10(22)17-5-11(23)18-6-12(24)25/h1-6,13H2,(H,14,19)(H,15,20)(H,16,21)(H,17,22)(H,18,23)(H,24,25)
InChI key
XJFPXLWGZWAWRQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexaglycine and capped hexaglycine are used in physicochemical studies of peptide structure dynamics. Hexaglycine is used as a model compound in development of peptide quantitation and separation methods.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description γ-glutamyl donor substrate | description - | description - |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white | color - | color white to off-white | color white |
| mp 314.5 °C | mp - | mp 300 °C | mp - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?