Wybierz wielkość
247,00 zł
657,00 zł
1920,00 zł
247,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Gly-Gly-Gly,
InChI key
XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
SMILES string
NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99.5% (NT) |
| color white | color white to off-white | color white | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
Application
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?