Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 334,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4330,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
334,00 zł
Nazwa produktu
E-64, protease inhibitor
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C15H27N5O5/c1-8(2)7-9(20-13(22)10-11(25-10)14(23)24)12(21)18-5-3-4-6-19-15(16)17/h8-11H,3-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,20,22)(H,23,24)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
InChI key
LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
General description
- cathepsin K
- cathepsin L
- cathepsin S
- calpain
- cathepsin B
- cathepsin H
- papain
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description protease inhibitor | description N-[N-(L-3-Trans-carboxirane-2-carbonyl)-L-leucyl]-agmatine | description protease inhibitor | description The E-64 Protease Inhibitor, also referenced under CAS 66701-25-5, controls the biological activity of E-64 Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay >95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility ethanol: water (1:1): soluble 20 mg/mL | solubility methanol: water (1:1): 5 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 20 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-64
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?