Przejdź do
G3882
Gly-Gly-Gly-Gly
≥98% (TLC)
Synonim(y):
Glycyl-glycyl-glycyl-glycine, Tetraglycine, Triglycyl-glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CO(NHCH2CO)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-303-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1715387
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gly-Gly-Gly-Gly,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
300 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C8H14N4O5/c9-1-5(13)10-2-6(14)11-3-7(15)12-4-8(16)17/h1-4,9H2,(H,10,13)(H,11,14)(H,12,15)(H,16,17)
InChI key
QMOQBVOBWVNSNO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tetraglycine is used with copper (Cu-II) to study mechanisms of hydrogen peroxide/bicarbonate free radical production and effect in vitro.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1377G3127G5386
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white
color
white
color
-
mp
300 °C
mp
-
mp
198 °C
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)