Kluczowe dokumenty
300616
L-Methionine-(methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
metody
protein expression: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-OSIBIXDNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?