Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł 336,75 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH(OH)CH2CH2CH(NH2)COOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.65
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
236-168-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3914368
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
DL-5-Hydroxylysine hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
225 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
Cl.NCC(O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O3.ClH/c7-3-4(9)1-2-5(8)6(10)11;/h4-5,9H,1-3,7-8H2,(H,10,11);1H
InChI key
MJXVOTKVFFAZQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Characterization of acetyl-CoA: L-lysine N6-acetyltransferase, which catalyses the first step of carbon catabolism from lysine in Saccharomyces cerevisiae.: This research investigates the enzyme acetyl-CoA: L-lysine N6-acetyltransferase, which initiates the catabolism of lysine in Saccharomyces cerevisiae. Utilizing DL-5-Hydroxylysine hydrochloride, the study provides insights into the metabolic pathways and regulatory mechanisms of lysine degradation, contributing to the broader understanding of amino acid metabolism in yeast (Bode et al., 1993).
Biochem/physiol Actions
DL-5-Hydroxylysine is a racemic mixture of D- and L- enantiomers of 5-hydroxylysine which may be used as potential target markers for radical-induced protein oxidation.
Other Notes
Mixed DL and DL-allo
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% | description Fluorogenic reagent | description BioReagent, suitable for cell culture, powder, ≥98% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% |
| color white | color - | color white to orange | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 225 °C (dec.) (lit.) | mp 150 °C | mp 247 °C | mp - |
| application(s) detection | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?