Kluczowe dokumenty
67520
1-Methyl-L-histidine
≥98.0% (TLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
3-(1-Methylimidazol-4-yl)-L-alanine, 3-Methyl-L-histidine (archaic), Nτ-Methyl-L-histidine
Wybierz wielkość
400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
400,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
1-Methyl-L-histidine, ≥98.0% (TLC)
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −24±1°, c = 2% in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zanieczyszczenia
≤5% water
mp
~240 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cn1cnc(C[C@H](N)C(O)=O)c1
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
BRMWTNUJHUMWMS-LURJTMIESA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?