Przejdź do
A5707
Argininosuccinic acid disodium salt hydrate
≥80%
Synonim(y):
Sodium N-[[[(4S)-4-amino-4-carboxybutyl]amino]iminomethyl]-L-aspartate (2:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
921,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N4Na2O6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.24 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥80%
Form:
powder
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
functional group
amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CCCNC(=N)N[C@@H](CC([O-])=O)C(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H18N4O6.2Na.H2O/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;;;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t5-,6-;;;/m0.../s1
InChI key
UCTAVRCIKYVVFI-VDBFCSKJSA-L
Application
Argininosuccinic acid disodium salt hydrate has been used in the spectrophotometric measurement of argininosuccinate lyase (ASL) enzymatic activity in cell extracts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C41351971027261
description
≥80%
description
≥80%
description
≥80% (CE)
description
purum, ≥80% C10H12N2Na4O8 basis
assay
≥80%
assay
≥80%
assay
≥80% (CE)
assay
≥80% C10H12N2Na4O8 basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
functional group
amine
functional group
amine, phosphate
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)