Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 936,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
499,00 zł
Nazwa produktu
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p′-disulfonic acid monosodium salt hydrate, 97%
Quality Segment
ligand
amine, bipyridine
assay
97%
form
solid
manufacturer/tradename
ECACC
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4O6S2.Na.H2O/c25-31(26,27)15-8-4-13(5-9-15)18-19(14-6-10-16(11-7-14)32(28,29)30)23-24-20(22-18)17-3-1-2-12-21-17;;/h1-12H,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
MBOKSYFCYXIJRZ-UHFFFAOYSA-M
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description BioXtra | description Indicator ligand | description for spectrophotometric det. of Fe, 97.0% |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay 97% | assay - | assay - | assay 97.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| functional group sulfonic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
| manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| ligand amine | ligand - | ligand - | ligand - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?