Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
18 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2390,00 zł
vapor density
3 (20 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.8%
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(for general lab use)
impurities
≤0.003 mg/mL non-volatile matter, ≤0.02% Ethyl alcohol, ≤0.05% water
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), water: soluble
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, ≥99.8% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description natural, ≥99%, FCC, FG | description analytical standard |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 |
| assay ≥99.8% | assay - | assay ≥99% | assay ≥99.9% (GC) |
| solubility chloroform: soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.), water: soluble | solubility soluble, water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| density 0.902 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.902 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.902 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.902 g/mL at 25 °C (lit.) |
| expl. lim. 2.2-11.5 %, 38 °F | expl. lim. 2.2-11.5 %, 38 °F | expl. lim. 2.2-11.5 %, 38 °F | expl. lim. 2.2-11.5 %, 38 °F |
| vapor density 3 (20 °C, vs air) | vapor density 3 (20 °C, vs air) | vapor density 3 (20 °C, vs air) | vapor density 3 (20 °C, vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
supp_hazards
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?