Merck
138630
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
97%
Synonim(y):
2,4-Dinitrochlorobenzene, CDNB, DNCB
Wybierz wielkość
5 G
90,90 zł
100 G
178,00 zł
500 G
483,00 zł
90,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
90,90 zł
100 G
178,00 zł
500 G
483,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.55
Beilstein:
613161
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
90,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
granice wybuchowości
22 %
bp
315 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble (hot)
alcohol: very slightly soluble (cold)
benzene: soluble
carbon disulfide: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
Klucz InChI
VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene was used in determination of relative amounts of individual glutathione S-transferases subunits in human tissues by reverse-phase HPLC[1]. It was used as contact sensitizer to study the antibacterial peptides hBD-2, -3 and -4 and LL-37 induced IL-18 protein release in human keratinocytes[2].
Działania biochem./fizjol.
2,4-dinitrochlorobenzene induces atopic dermatitis in BALB/c mice model[3].
Uwaga dotycząca przygotowania
The product is dissolved in ethanol when used as glutathione S-transferase substrate and then added to a buffer to form a final concentration of 1mM in phosphate buffer (8 mL of 0.2 M KH2PO4 and 28 mL of 0.1 M Na2HPO4 per 100 mL of solution, adjusted to pH 6.5) and 4% (v/v) ethanol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
381.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
194 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
François Niyonsaba et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 175(3), 1776-1784 (2005-07-22)
In addition to its physical barrier against invading microorganisms, the skin produces antimicrobial peptides, human beta-defensins (hBDs) and cathelicidin LL-37, that participate in the innate host defense. Because IL-18 is produced by keratinocytes and involved in skin diseases in which
J D Rowe et al.
The Biochemical journal, 325 ( Pt 2), 481-486 (1997-07-15)
Uncertainties about the composition and identities of glutathione S-transferases (GSTs) in human tissue have impeded studies on their biological functions. A rigorous protocol has therefore been developed to characterize the human proteins. Cytosolic GST subunits were resolved by reverse-phase HPLC
Mingli Sun et al.
Molecular medicine reports, 9(2), 689-694 (2013-12-18)
Bacillus Calmette-Guerin extract (BCGE) has been proven to be clinically effective for anaphylactic disease, infectious diseases and cancer. In this study, we investigated the effect of the intramuscular application of BCGE on 2,4-dinitrochlorobenzene (DNCB)-induced atopic dermatitis (AD). We established an
Antony Anet et al.
Journal of hazardous materials, 370, 42-53 (2018-09-15)
This study investigates Bisphenol A (BPA) induced oxidative stress that mediates the genotoxicity in in vivo model Drosophila melanogaster. The calculated LC50 for BPA was 12.35 μg/mL. The strains of D. melanogaster were reared in 0.1, 1.0, 2.5 and 5.0 μg/mL BPA
L S Tran et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(9), 2438-2446 (2014-04-16)
We have shown that the expression of human papillomavirus type 16 E7 (HPV16.E7) protein within epithelial cells results in local immune suppression and a weak and ineffective immune response to E7 similar to that occuring in HPV-associated premalignancy and cancers.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf