Detailed equilibration and regeneration protocols for this product are provided in the Product Information Sheet:
http://sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/288/183/a2220bul-ms.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7690,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 520,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 25 810,00 zł |
2 x 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 41 270,00 zł |
4 x 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 79 740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2460,00 zł
conjugate
agarose conjugate
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
analyte chemical class(es)
proteins
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
(4% agarose bead; 45-165μm bead size)
isotype
IgG1
capacity
>0.6 mg/mL, resin binding capacity (FLAG-BAP)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Elution - FLAG® peptide, Glycine, pH 3.5, 3x FLAG® peptide
Immunogen
Application
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Physical form
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate agarose conjugate | conjugate - | conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate |
| clone M2, monoclonal | clone M2, monoclonal | clone - | clone V5-10, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form - | antibody form purified immunoglobulin |
| form buffered aqueous glycerol solution | form - | form suspension | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How do I equilibrate the resin and how can I clean it for re-use?
1 answer-
Helpful?
-
-
May I ask a question about the product? Does "1mL" mean 1 mL Slurry plus 50% glycerol, which is 2 mL in total? Same as other (e.g., 10 mL = 50% slurry with total 20 mL volume)
1 answer-
The "1mL" indicates that this product is supplied at a volume of 1 milliliter. This ANTI-FLAG M2 affinity gel is supplied as a 50% suspension in 50% glycerol with 10 mM sodium phosphate and 150 mM sodium chloride, pH 7.4, containing 0.02% (w/v) sodium azide (PBS/A).
Helpful?
-
-
What is the bead size for this product?
1 answer-
As stated in the 'PROPERTIES' section of the product page, the bead size range is 45-165 μm.
Helpful?
-
-
Is there a generic agarose bead available for purchase that can be used as a control to test for non-specific binding, in the case that something is binding to the agarose bead itself rather than the tag? If it is not listed on the site, is there a possibility of obtaining generic agarose beads through alternative means? Alternatively, could any information be provided to determine if another provider's generic agarose beads are produced in a similar manner for this specific purpose?
1 answer-
Yes, there are two options available for a generic agarose bead as a control to test for non-specific binding. One option is Product Number. 4B200, Sepharose® 4B, which can be used for sample preclearing and is equivalent to the beads in the FLAG affinity product. The other option is Product Number: A0919, Mouse IgG−Agarose, which can serve as a conjugated antibody bead control.
Helpful?
-
-
Is there a protocol for regeneration?
1 answer-
Please see the link below to the product data-sheet. Instructions state that the column should be regenerated immediately after use by washing with three column volumes of 0.1 M glycine HCI, pH 3.5. The column should be immediately re-equilibrated in TBS until the effluent is at neutral pH:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/288/183/a2220bul-ms.pdf
Helpful?
-
-
When using ANTI-FLAG M2 Affinity Gel, Product A2220, should I use a 3X FLAG peptide or a 1X FLAG peptide to elute my protein?
1 answer-
If you have a 3X FLAG-tagged protein, then you will need to use the 3X FLAG peptide. If you have a 1X FLAG-tagged protein, you can use the 1X FLAG peptide or the 3X FLAG peptide. We have not noticed a significant difference in elution efficiency by using a 3X FLAG peptide on a 1X FLAG-tagged protein.
Helpful?
-
-
Is my lysis buffer compatible with Product No. A2220, ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel?
1 answer-
The A2220 product information sheet (under Documents, above) contains a reagent compatibility table located on page 6. We do not recommend addition of SDS or reducing agents such as DTT, DTE or 2-mercaptoethanol to the resin. If you have a detergent listed in the table in a higher than recommended concentration, we recommend trying to dilute the sample before applying to the resin.
Helpful?
-
-
I am using Product No. A2220, ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel, and have a lot of non-specific proteins that are eluting with my FLAG®-tagged protein. How can I get rid of these?
1 answer-
The product bulletin for Product A2220, ANTI-FLAG® M2 affinity gel indicates:Pre-clear lysate with Mouse IgG-Agarose (Product A0919) to remove nonspecific binding proteins. Alternatively, you can use the unconjugated resin (Product 4B200) for this purpose. Other methods to remove non-specific binding from the resin would be to increase the stringency of the washes by increasing salt concentration (the resin can tolerate up to 1M NaCl) or including detergents that are compatible with the resin.
Helpful?
-
-
How should I elute my protein when using Product No. A2220, ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel?
1 answer-
Elution with the peptide is the most gentle method. Acid elution (0.1 M glycine-HCL pH 3.5) is a more stringent method of elution, and should be evaluated for its effect on your protein if it is to be used in downstream applications. Boiling the resin in sample buffer is the most denaturing condition. If this condition is used, the resin cannot be re-used, due to the presence of SDS and/or reducing agents. The elution information can be viewed on A2220 product information sheet (under Documents, above).
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.