Merck
443808
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
MTBE, Methyl tert-butyl ether
Wybierz wielkość
500 ML
254,00 zł
1 L
423,00 zł
2.5 L
717,00 zł
4 X 2.5 L
2210,00 zł
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
254,00 zł
1 L
423,00 zł
2.5 L
717,00 zł
4 X 2.5 L
2210,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Beilstein:
1730942
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.07
bp:
55-56 °C (lit.)
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
4.05 psi
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
705 °F
granice wybuchowości
15.1 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.05% water
<1 ppm H2O2
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
microbiology
ciąg SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Klucz InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
tert-Butyl methyl ether (methyl tert-butyl ether, MTBE) is a gasoline additive. Its oxidative degradation by propane-oxidizing bacterial strains has been tested.[1] Kinetics of its heat-mediated biodegradation has been investigated under various reaction conditions. Its biodegradation followed a pseudo-first-order decay model and its pseudo-first-order rate constants were evaluated.[2] Its extraction from water has been proposed by employing an organic polymeric compound, Nafion.[3] MTBE can be synthesized by acid-catalyzed reaction between methanol and isobutene.[4] A study suggests that the addition of MTBE increases the number of active sites during polymerization of propene by stopped-flow method.[5] This solvent meets ACS (American Chemical Society) specifications and can be used for processes requiring strict quality conditions such as analytical testing.
Zastosowanie
tert-Butyl methyl ether (methyl tert-butyl ether, MTBE) may be used:
  • As sole carbon and energy source in a mixed microbial consortium.[6]
  • To extract lipids from biological fluids for shotgun profiling.[7]
  • To synthesize fatty acid methyl esters (FAMEs) and glycerol tert-butyl ether by transesterification of canola oil in the absence of catalyst under supercritical condition.[8]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Lipid extraction by methyl-tert-butyl ether for high-throughput lipidomics.
Matyash V, et al.
Journal of Lipid Research, 49(5), 1137-1146 (2008)
Removal of methyl tert-butyl ether (MTBE) with Nafion.
Lien HL and Zhang WX
Journal of Hazardous Materials, 144(1), 194-199 (2007)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)
Role of tert-Butyl Methyl Ether (TBME) as an External Donor in Propene Polymerization with Dibutyl Phthalate (DBP)-Containing MgCl2-Supported Ti Catalysts Activated with Al(i-C4H9)3.
Ohnishi R and Konakazawa T.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(14), 1938-1947 (2004)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?