Przejdź do
763403
RuPhos Pd G3
98%, solid
Synonim(y):
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-diisopropoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate, RuPhos-G3-Palladacycle, RuPhos-Pd-G3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
393,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H56NO5PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
836.37
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
RuPhos Pd G3, 98%
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
assay
98%
form
solid
feature
generation 3
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
188-196 °C (decomposition)
functional group
phosphine
SMILES string
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CC(C)Oc3cccc(OC(C)C)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C30H43O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
AXZLIMCJMPNFFU-UHFFFAOYSA-M
General description
RuPhos Pd G3 is a third generation (G3) Buchwald precatalyst that can be used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3, and C–S bonds. It is air-, moisture-, and thermally-stable and is highly soluble in a wide range of common organic solvents. Some of its unique features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
Application
RuPhos Pd G3 can be used as a pre-catalyst in the following protocols:
  • Palladium-catalyzed Suzuki coupling of 5-p-toluenesulfonyltetrazoles with arylboronic acids to synthesize 1,5-disubstituted tetrazoles.
  • Suzuki-Miyaura catalyst-transfer polycondensation (SCTP) of 3-alkylthiophenes in the presence of N-methylimidodiacetic (MIDA)-boronate monomers.
  • Suzuki-Miyaura-cross-coupling of aminothiophenes.
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (928283)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
753246804290776246
description
98%
description
-
description
-
description
97%
assay
98%
assay
-
assay
95%
assay
97%
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, core: palladium, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Sonogashira Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, core: palladium, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
188-196 °C (decomposition)
mp
195-197 °C
mp
240 °C
mp
197-214 °C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?