Przejdź do
1.08292
2-Methyltetrahydrofuran
EMPLURA®
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
522,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
817,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H8CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
202-507-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102448
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
78-80 °C (lit.)
Vapor pressure:
136 hPa ( 20 °C)
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
136 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
270 °C
potency
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.2-5.7 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
transition temp
flash point -11 °C
solubility
150 g/L
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a bio-based and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
Features and Benefits
Greener alternative for THF, DCM, DMSO, and MTBE
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyltetrahydrofuran
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)