Przejdź do
809519
Acetone
ACS reagent, ≥99.5%, ≤2 ppm low benzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
EC Number:
200-662-2
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
635680
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
ACS reagent
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
Produkt 809519 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
ACS reagent
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤2 ppm low benzene
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetone is a polar, aprotic organic solvent. It is a colorless and highly volatile liquid. It is commonly used in organic syntheses as solvent and/or building block, in pharmaceutical and personal care industries. This grade meets ACS requirements, making it ideal for a wide range of analytical applications.
Application
  • Used as solvent and/or building block in organic syntheses, such as SN2 reactions and Jones oxidation
  • Mobile phase in Thin layer chromatography (TLC)
  • Used as solvent in chemical molecules delivery systems in pharmaceutical and cosmetic industries
  • Cleaning proposes
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Features and Benefits
ACS solvents meet or exceed the high standards of the American Chemical Society (ACS) ,with test specifications that are specialized to every compound. According to the American Chemical Society, ACS reagent grade implies that it is a substance of sufficient purity to be used in most chemical analyses or reactions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)