Kluczowe dokumenty
STS0016
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-6
greener alternative
Non-ionic surfactant
Synonim(y):
2-Ethyl hexanol EO-PO nonionic surfactant
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
klasa czystości
laboratory grade
Poziom jakości
opis
non-ionic
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
914 ppm (25°C)
lepkość
36.830 cSt(40 °C)
temp. przejścia
cloud point 43 °C (10 wt% actives aq solution)
pour point 5 °C
rozpuszczalność
water: freely soluble (visual)
gęstość
0.9897 g/mL at 40 °C
HLB
10.8
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Informacje prawne
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)