Przejdź do
STS0007
ECOSURF™ SA-9
Non-ionic surfactant
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 9 EO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
22 ppm (25°C)
viscosity
30.225 cSt(40 °C)
transition temp
pour point 4 °C, cloud point 57 °C (1 wt% actives aq solution)
solubility
water: freely soluble (some compositions may form gels)
density
0.9831 g/mL at 20 °C
HLB
11 - 13
greener alternative category
SMILES string
O(CCCCCC)CCC.O(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O.C8H18O/c1-3-5-6-7-9-10-8-4-2;1-3-5-6-7-8-9-4-2/h3-9H2,1-2H3;3-8H2,1-2H3
InChI key
QTUGCFPIWBMXQE-UHFFFAOYSA-N
General description
ECOSURF SA-9 is a seed oil surfactant containing 55-80% C6-C12 and 15-40% C10-C16 ethoxylated, propoxylated alcohols
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Features and Benefits
  • Superior wetting
  • Excellent detergency
  • Rapid dissolution & good rinseability
  • Low odor
  • No gel range
  • Outstanding formulation & handling properties
  • Readily biodegradable (OECD 301)
Legal Information
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
STS0017STS0018STS0012
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
description
90% aqueous solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
solubility
water: freely soluble (some compositions may form gels)
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents), water: dispersible
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents), water: soluble
solubility
water: soluble
viscosity
30.225 cSt(40 °C)
viscosity
29.6 cSt(40 °C)
viscosity
21.799 cSt(40 °C)
viscosity
61.8 cSt(40 °C)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
HLB
11 - 13
HLB
7.5
HLB
9.7
HLB
12.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ECOSURF™ SA-9
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I'd like to test ecosurf sa-9 as an alternative to Triton X-100 for the lysis of virus or animal cell (RBC). Currently, we utilize the aqueous 1% Triton X-100 solution. Can you recommend the concentration range of ecosurf sa-9 for such prupose ?
    1 answer
    1. The Critical Micellar Concentration (CMC) of Ecosurf SA-9 is 22 ppm, or 0.0022 percent, at 25°C. So one would need to use a concentration of greater than 0.0022 percent. The suggestion would be to try, for example, 0.01%, 0.1%, and 1% side-by-side to see which gives the best results, and optimize from there. The optimal concentration will vary, depending on the application.