Przejdź do
15S7
TERGITOL
greener alternative
Type 15-S-7
Synonim(y):
Secondary alcohol ethoxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
type
Type 15-S-7
form
liquid
mol wt
508 g/mol
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
38 ppm
transition temp
pour point 1 °C, cloud point 37 °C
HLB
12.1
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Tergitol 15-S-7 is a linear non-ionic surfactant that is a secondary ethoxylated alcohol. It is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants.
Application
Tergitol 15-S-7 has been used:
  • To study the synergistic effect of Tergitol 15-S-7 and AOT (dioctyl sulfosuccinate) on bacterial oxidation of alkanes in crude oils
  • In cloud-point extraction technique to extract polycyclic aromatic hydrocarbons from aqueous solutions[1]
  • Along with MgSO4 in anolyte reservoir for electrokinetic experiments
  • As a very efficient surfactant in removing non-polar oil
  • To study the phase behavior of surfactant-brine–oil system, which is desired for enhanced oil recovery
Features and Benefits
  • Excellent formulation & handling properties
  • Superior wetting & rinseability
  • Low odor
  • Narrow gel range
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15S9NP10T1135
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
HLB
12.1
HLB
13.3
HLB
13.2
HLB
12.6
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
508 g/mol
mol wt
596 g/mol
mol wt
682 g/mol
mol wt
640 g/mol
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
CMC
38 ppm
CMC
52 ppm
CMC
55 ppm
CMC
34 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TERGITOL
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
469.4 °F - open cup
flash_point_c
243 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Rates of solubilization of triolein into nonionic surfactant solutions.
Chen BH, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 128(1-3), 129-143 (1997)
Effects of surfactant mixtures, including Corexit 9527, on bacterial oxidation of acetate and alkanes in crude oil.
Bruheim P, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 65(4), 1658-1661 (1999)
Electrokinetic remediation of contaminated soil with waste-lubricant oils and zinc.
Park SW, et al.
Journal of Hazardous Materials, 169(1-3), 1168-1172 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
15S7-500ML04061838744869
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is Tergitol 15 S 7 a low foaming solution?
    1 answer
    1. Yes, this product is considered to be a low foaming surfactant. Dow reports that this material rinses easily and demonstrates a fast foam collapse. The reported Foam Height is listed as 117/28 by the Ross-Miles method - mm at 0.1 wt% actives, 25°C, initial/5 minutes.