Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 199,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 341,00 zł |
Informacje o tej pozycji
199,00 zł
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viscosity
29.6 cSt(40 °C)
transition temp
pour point -8 °C, cloud point 57 °C (10 wt% actives in 25% Dowanol DB)
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents), water: dispersible
density
0.9579 g/mL at 20 °C
HLB
7.5
greener alternative category
SMILES string
O(CCCCCC)CCC.O(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O.C8H18O/c1-3-5-6-7-9-10-8-4-2;1-3-5-6-7-8-9-4-2/h3-9H2,1-2H3;3-8H2,1-2H3
InChI key
QTUGCFPIWBMXQE-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Non-ionic surfactant | description Non-ionic surfactant | description Non-ionic surfactant | description Non-ionic surfactant |
| grade laboratory grade | grade laboratory grade | grade laboratory grade | grade laboratory grade |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility water: dispersible, chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents) | solubility water: soluble, chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents) | solubility water: freely soluble (visual) | solubility water: freely soluble (some compositions may form gels) |
| HLB 7.5 | HLB 9.7 | HLB 12.5 | HLB 11 - 13 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?