Przejdź do
STS0006
ECOSURF™ EH-9
Non-ionic surfactant
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
2-Ethyl hexanol EoPo copolymer (9 EO), Ethyl hexanol ethoxylated propoxylated, Ethylene oxide-propylene oxide copolymer mono(2-ethylhexyl) ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12161902
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
CMC
1066 ppm (25°C)
viscosity
49.398 cSt(40 °C)
transition temp
pour point 16 °C, cloud point 61 °C (10 wt% actives aq solution)
solubility
water: freely soluble (visual)
density
1.0069 g/mL at 20 °C
HLB
12.5
greener alternative category
General description
This product is an alcohol ethoxylate
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Features and Benefits
  • Superior wetting
  • Excellent oily soil removal
  • Rapid dissolution & good rinseability
  • Low odor
  • No gel range
  • Outstanding formulation & handling properties
  • Readily biodegradable
  • Aquatic toxicity EC50 > 10 mg/L
Legal Information
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
STS0016STS0015STS0028
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
description
90% ( aqueous solution), suitable for molecular biology
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
viscosity
49.398 cSt(40 °C)
viscosity
36.830 cSt(40 °C)
viscosity
25.143 cSt(40 °C)
viscosity
61.8 cSt(40 °C)
density
1.0069 g/mL at 20 °C
density
0.9897 g/mL at 40 °C
density
0.9651 g/mL at 40 °C
density
1.0157 g/mL at 40 °C
HLB
12.5
HLB
10.8
HLB
7.9
HLB
12.5
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?