Przejdź do
466409
Poly(ethylene glycol) sorbitol hexaoleate
Synonim(y):
Polyethoxylated sorbitol hexaoleate, Polyoxyethylene sorbitan hexaoleate, Sorbeth hexaoleate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
306,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
306,00 zł
Cena katalogowa408,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
Quality Segment
viscosity
200 cP(25 °C)(lit.)
hydroxyl value
35‑55 mg KOH/g
saponification value
80‑90 mg KOH/g
solubility
propylene glycol: insoluble
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
SMILES string
O([C@@H]([C@H](OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@@H](OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)CCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C126H230O18/c1-7-13-19-25-31-37-43-49-55-61-67-73-79-85-91-97-119(127)137-105-103-133-115-117(135-107-109-139-121(129)99-93-87-81-75-69-63-57-51-45-39-33-27-21-15-9-3)125(143-113-111-141-123(131)101-95-89-83-77-71-65-59-53-47-41-35-29-23-17-11-5)126(144-114-112-142-124(132)102-96-90-84-78-72-66-60-54-48-42-36-30-24-18-12-6)118(136-108-110-140-122(130)100-94-88-82-76-70-64-58-52-46-40-34-28-22-16-10-4)116-134-104-106-138-120(128)98-92-86-80-74-68-62-56-50-44-38-32-26-20-14-8-2/h49-60,117-118,125-126H,7-48,61-116H2,1-6H3/b55-49-,56-50-,57-51-,58-52-,59-53-,60-54-/t117-,118+,125-,126-/m1/s1
InChI key
LAIORVRDCREVSA-AMAZOXQHSA-N
Application
Surfactant.
Emulsifier for fats and oils.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3095329490OP817076
description
-
description
70 wt. % in H2O, Contains mainly D-sorbitol with lesser amounts of other hydrogenated oligosaccharides
description
OmniPur®
description
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE, NF
solubility
propylene glycol: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.28 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
viscosity
200 cP(25 °C)(lit.)
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
-
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46
refractive index
-
refractive index
-
hydroxyl value
35‑55 mg KOH/g
hydroxyl value
-
hydroxyl value
-
hydroxyl value
-
HLB
10
HLB
-
HLB
-
HLB
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the value of "n" in the drawing on the webpage for the product 466409?
    1 answer
    1. The value of "n" has not determined for the product 466409