Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 248,00 zł 186,00 zł |
Informacje o tej pozycji
185,00 zł
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
480 ppm (25°C)
viscosity
25.143 cSt(40 °C)
transition temp
pour point -21 °C, cloud point 52 °C (10 wt% actives aq solution)
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents), water: freely soluble
density
0.9651 g/mL at 40 °C
HLB
7.9
greener alternative category
, Aligned
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Non-ionic surfactant | description Non-ionic surfactant | description Non-ionic surfactant | description Non-ionic surfactant |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| grade laboratory grade | grade laboratory grade | grade laboratory grade | grade laboratory grade |
| viscosity 25.143 cSt(40 °C) | viscosity 36.830 cSt(40 °C) | viscosity 49.398 cSt(40 °C) | viscosity 29.6 cSt(40 °C) |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic |
| density 0.9651 g/mL at 40 °C | density 0.9897 g/mL at 40 °C | density 1.0069 g/mL at 20 °C | density 0.9579 g/mL at 20 °C |
| CMC 480 ppm (25°C) | CMC 914 ppm (25°C) | CMC 1066 ppm (25°C) | CMC - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?