Kluczowe dokumenty
STS0014
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-15
greener alternative
Non-ionic surfactant
Synonim(y):
Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated, Secondary alcohol ethoxylate 15 EO
Wybierz wielkość
100 G
143,50 zł
500 G
258,00 zł
143,50 zł
Cena katalogowa205,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
143,50 zł
500 G
258,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
143,50 zł
Cena katalogowa205,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
laboratory grade
Poziom jakości
opis
non-ionic
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average mol wt 860 g/mol by calculation
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
hybridization: suitable
CMC
162 ppm (25°C)
lepkość
43 cP(25 °C)
temp. przejścia
cloud point >100 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point 29 °C
rozpuszczalność
water: freely soluble (some compositions may form gels)
gęstość
1.007 g/mL at 20 °C
HLB
15.4
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Tergitol 15-S-15 is a secondary alcohol ethoxylate with 15 ethylene oxide units
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Cechy i korzyści
  • High HLB emulsifier & dispersant
  • Provides freeze/thaw & ionic stability
  • Electrolyte solubility
  • High temperature wetting
  • Readily biodegradable
Informacje prawne
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
449.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
232 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)