Przejdź do
P4722
Pyridoxine hydrochloride
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.64
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058008
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
200-386-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3632435
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102.0% dry basis
form
powder
color
white
mp
214-215 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI key
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Vitamin B group is water-soluble and exists in six forms namely the pyridoxal, pyridoxine, pyridoxamine, pyridoxamine 5′-phosphate, pyridoxine 5′-phosphate and pyridoxal 5′-phosphate. The food sources of vitamin B6 include grains, nuts, fruits, vegetables and meat.
Application
Pyridoxine hydrochloride has been used to test its neuroprotective functionality in traumatic brain injury (TBI) rats. It has also been used as a reference standard to quantify vitamin B6 in feed and digesta samples using high-performance liquid chromatography(HPLC).
Biochem/physiol Actions
Pyridoxine plays a key role in metabolism both carbohydrates and amino acids. It supports brain development and its deficiency levels may lead to depletion of γ-aminobutyric acid (GABA) levels. Pyridoxine catalyzes the neurotransmitter biosynthesis like dopamine and serotonin. Pyridoxine in excess or deficient may lead to neuropathy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4100000BP4581587001
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
98.0-102.0% dry basis
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
color
white
color
-
color
white
color
-
mp
214-215 °C (lit.)
mp
214-215 °C (lit.)
mp
214-215 °C (lit.)
mp
214-215 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridoxine hydrochloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P4722-10G04061834375142
P4722-100G04061834375135