Przejdź do
B0301
Biotin
meets USP testing specifications
Synonim(y):
D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
545,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3540,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-399-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86838
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
meets USP testing specifications
assay
97.5-102.0%
form
powder
color
white
mp
231-233 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Protein Biotinylation Studies:</strong> Advanced strategies for biotinylation site characterization in proteins are being developed using biotin, improving the precision of protein modification techniques critical for biochemical research and drug development (Zhu, 2024).</li>
</ul>
Biochem/physiol Actions
Essential vitamin that is important for amino acid and energy metabolism, and fatty acid synthesis. It is a prosthetic group in four mammalian carboxylase families and facilitates the binding and transfer of carbon dioxide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR12331071508B4501
Biotin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1233
Biotin
Biotin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1071508
Biotin
assay
97.5-102.0%
assay
-
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
form
powder
form
-
form
-
form
lyophilized powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
-
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Biotin (B0301) was left at room temp overnite, is it still good to use?
    1 answer
    1. This product is shipped at ambient temperature and is relatively stable for the short-term. Refrigerated products that ship at ambient temperature are allowed up to 2 weeks for transit time. Provided that the product was stored properly prior to being left out overnight, there should be no appreciable degradation. Prior to use, inspect the product for discoloration, changes in solubility, and cloudiness of solution. These may be signs that the product quality has been compromised.