Przejdź do
P9130
Pyridoxal hydrochloride
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, PL HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
583,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.62
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-602-5
Beilstein/REAXYS Number:
3656994
MDL number:
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
173 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChI key
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Application
For the labeling of amino acids and their detection in picomolar amounts; Coenzymes and Cofactors, vol. 1: Vitamin B6, Pyridoxal Phosphate
Pyridoxal hydrochloride has been used as a calibrant for liquid chromatography of food samples. It has also been used as a component of arginine decarboxylase broth and lysine decarboxylase broth (LDB) for culturing lactic acid bacteria (LAB) and food-borne pathogens (FBP), respectively.
Biochem/physiol Actions
Pyridoxal hydrochloride interacts with cysteine of cathepsins and inhibits their activity. It elicits protective function in cornu Ammonis (CA) 1 neurons during ischemia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
93759P6155545060
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
mp
173 °C (dec.) (lit.)
mp
173 °C (dec.) (lit.)
mp
173 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridoxal hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?