P0521
Peptone from Glycine max (soybean)
Type IV, powder, Component of microbiological growth media
Synonim(y):
Protein from soybean, Soya peptone type IV
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Glycine max (soybean)
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
typ
Type IV
Postać
powder
analiza azotu
~2.0% amino, ~8.0% total
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
10-30°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Peptone from Glycine max as a nutrient, displays comparative or better growth features of cultivated microorganisms than peptone from other sources
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.