Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 193,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
For research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Soy Hydrolysate UF Solution 50X has been used to study the influence of the hydrolysate on the growth performance of serum-free adapted channel catfish ovary (CCO) cells.
Preparation Note
Prepared with 250 g/L soy hydrolysate ultrafiltate in tissue culture grade water.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form syrup |
| technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile; sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - |
| description For research or for further manufacturing use | description For research or for further manufacturing use | description - | description - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?