Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 482,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2480,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
482,00 zł
biological source
animal (meat)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChI key
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source animal (meat) | biological source animal (meat) | biological source bovine milk | biological source bovine, plant |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 2%, clear, yellow (and faint yellow and faint brown) | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peptone from animal tissue
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?