Przejdź do
18332
M-Gredient® Vegetable Peptone B5
Pea and Wheat Peptone Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Peptone from vegetable
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
454,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥11%
impurities
≤15% ash
loss
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
General description
Peptone (vegetable) is a meat-free alternative to peptones from meat (Cat. No. 70164). It supports good growth of a wide variety of microorganisms in culture media in routine diagnostic and research bacteriology.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
199421994219942
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5-7.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5-7.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5-7.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Debra Rossouw et al.
Applied and environmental microbiology, 75(20), 6600-6612 (2009-08-25)
Commercial wine yeast strains of the species Saccharomyces cerevisiae have been selected to satisfy many different, and sometimes highly specific, oenological requirements. As a consequence, more than 200 different strains with significantly diverging phenotypic traits are produced globally. This genetic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
18332-5KG04061842051458
18332-10G-KC-F04061832579061
18332-500G-F04061838756152