Kluczowe dokumenty
70178
Millipore
Peptone from soybean, enzymatic digest
suitable for microbiology
Synonim(y):
Peptone from soybean
Wybierz wielkość
100 G
264,00 zł
500 G
835,00 zł
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
264,00 zł
500 G
835,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
soybean
Poziom jakości
opis
Enzymatic digest of soybean
Formularz
powder
skład
total nitrogen (N), ≥7%
opakowanie
pkg of 100 g
pkg of 500 g
pozostałość po prażeniu
<22%
strata
≤6% loss on drying
pH
7.1±0.5 (2% in H2O)
rozpuszczalność
H2O: 2%, clear, yellow to brownish-yellow
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
Opis ogólny
Peptone is an enzymatic hydrolysate, obtained by papaic digestion of soya flour, it is used as a nitrogen source in culture media formulated for isolating and cultivating fastidious and non-fastidious bacteria and fungi. In addition to its nitrogen constituents, this peptone has a high carbohydrate content and is suitable for many purposes. However, due to this high content of sugar, it is not recommendable for fermentation assays.
Zastosowanie
Peptone from an enzymatic digest of soybean is widely used in culture media and is often used for the cultivation of many fastidious organisms and where rapid, luxuriant growth is required.
Inne uwagi
enzymatic digest
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lina M González et al.
Nature chemical biology, 16(2), 126-133 (2019-12-04)
Materials can be made multifunctional by embedding them with living cells that perform sensing, synthesis, energy production, and physical movement. A challenge is that the conditions needed for living cells are not conducive to materials processing and require continuous water
Produkty
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.